Print…
Tin(IV) fluoride ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
13063.04 13063.09
13063.04EA 121 EUR
13063.04 13063.09
Tin(IV) fluoride ≥99% (baseado em metais)
Tin(IV) fluoride
Purity: 99% CAS No.: 7783-62-2 Molecular Formula: SnF4 Formula Weight: 194.68 Physical Form: -6 Mesh Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Merck Reference: 14,8776 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00042541
Friedel-Crafts catalyst
Fórmula: SnF₄
Ponto de ebulição: 705 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 705 °C (sublimação)
Densidade: 4,78 g/cm³ (19 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042541
Número CAS: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8776