Tin(II) fluoride ≥97.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tin difluoride
11544.22
11544.36
11544.22EA
72.4
EUR
11544.22
11544.36
Tin(II) fluoride ≥97.5%
Tin(II) fluoride
Purity: 97.5%
CAS No.: 7783-47-3
Molecular Formula: F2Sn
Formula Weight: 156.69
Physical Form: Crystalline
Density: 4.57
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 219°
Boiling Point: 850°
Merck Reference: 14,8784
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042540
Fórmula:
SnF₂ Peso Molecular: 156.71 g/mol Ponto de ebulição: 850 °C Ponto de Fusão: 219 °C Densidade: 4.57 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042540 Número CAS: 7783-47-3 EINECS: 231-999-3 UN: 3260 Merck Index: 12,08940 |