Lead(II) fluoride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
88282.30
88282.A1
88282.30EA
110
EUR
88282.30
88282.A1
Lead(II) fluoride ≥99%
Lead(II) fluoride
Purity: 99% min
CAS No.: 7783-46-2
Molecular Formula: PbF2
Formula Weight: 245.20
Physical Form: Powder
Density: 8.445
Melting Point: 855°
Boiling Point: 1290°
Merck Reference: 14,5408
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011162
Fórmula:
F₂Pb Ponto de ebulição: 1290 °C Ponto de Fusão: 855 °C Densidade: 8,445 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011162 Número CAS: 7783-46-2 EINECS: 231-998-8 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5408 |