Lead(II) fluoride ≥99.997% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10723.14
10723.22
10723.14EA
137
EUR
10723.14
10723.22
Lead(II) fluoride ≥99.997% (baseado nos metais), Puratronic®
Lead(II) fluoride
Purity: 99.997%
CAS No.: 7783-46-2
Molecular Formula: PbF2
Formula Weight: 245.20
Physical Form: Powder
Density: 8.445
Melting Point: 855°
Boiling Point: 1290°
Merck Reference: 14,5408
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011162
Fórmula:
F₂Pb Ponto de ebulição: 1290 °C Ponto de Fusão: 855 °C Densidade: 8,445 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011162 Número CAS: 7783-46-2 EINECS: 231-998-8 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5408 |