Print…
Carbonato de chumbo (II) base, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Lead carbonat basic, White lead, Lead (II) carbonate hydroxide, Lead (II) hydroxide carbonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
243582-100G 243582-2.5KG
SIAL243582-100GEA 64.8 EUR
SIAL243582-100G SIAL243582-2.5KG
Carbonato de chumbo (II) base, Sigma-Aldrich®
Carbonato de chumbo (II) base
Fórmula: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Peso Molecular: 775.63 g/mol
Ponto de Fusão: 400
Densidade: 6.06 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00078155
Número CAS: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
UN: 2291
ADR: 6.1 III