Print…
Carbonato de chumbo (II) base ≥77% (baseado em Pb), Puriss., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Lead carbonat basic, White lead, Lead (II) carbonate hydroxide, Lead (II) hydroxide carbonate
11513-50KG 11513-1KG
11513-50KGEA 5439.17 EUR
11513-50KG 11513-1KG
Carbonato de chumbo (II) base ≥77% (baseado em Pb), Puriss., Fluka™
Carbonato de chumbo (II) base
Fórmula: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Peso Molecular: 775.63 g/mol
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 7.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078155
Número CAS: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
Encomendar
Assay of Pb Min. 77 %
In water soluble matter Max. 0.5 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.03 %