Carbonato de chumbo (II) base, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
222710025
222710050
222715000
222710100
ACRO222710025EA
194
EUR
ACRO222710025
ACRO222710050
ACRO222715000
ACRO222710100
Carbonato de chumbo (II) base, extra puro
Carbonato de chumbo (II) base
Fórmula:
(PbCO₃)₂·Pb(OH)₂ Ponto de Fusão: 400 °C (decomposição) Densidade: 6,06 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078155 Número CAS: 1319-46-6 EINECS: 215-290-6 UN: 2291 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to off-white Powder |
Titration Complexometric | ≥75 % Pb |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute acetic acid) |