Print…
Carbonato de Chumbo (II) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
40119.22 40119.36 40119.57
40119.22EA 81.6 EUR
40119.22 40119.36 40119.57
Carbonato de Chumbo (II) ACS
Carbonato de Chumbo (II)
CAS No.: 598-63-0 Molecular Formula: PbCO3 Formula Weight: 267.20 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00064631
Fórmula: PbCO₃
Ponto de Fusão: 315 °C
Densidade: 6,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064631
Número CAS: 598-63-0
EINECS: 209-943-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III