Print…
Tetracloreto de estanho, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Stannic chloride, Tin tetrachloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
217913-100G 217913-25G 217913-5G
SIAL217913-100GEA 756 EUR
SIAL217913-100G SIAL217913-25G SIAL217913-5G
Tetracloreto de estanho, Sigma-Aldrich®
Tetracloreto de estanho
Fórmula: Cl₄Sn
Ponto de ebulição: 114 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011242
Número CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929