Print…
Cloreto de estanho (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
452335-1G 452335-5G
SIAL452335-1GEA 230 EUR
SIAL452335-1G SIAL452335-5G
Cloreto de estanho (II), Sigma-Aldrich®
Cloreto de Estanho (II)
Fórmula: SnCl₂
Ponto de ebulição: 623 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 246 °C
Densidade: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011241
Número CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861