Print…
Cloreto de estanho (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride, Tin dichloride
204722-10G 204722-50G
SIAL204722-10GEA 343 EUR
SIAL204722-10G SIAL204722-50G
Cloreto de estanho (II), Sigma-Aldrich®
Cloreto de Estanho (II)
Fórmula: SnCl₂
Peso Molecular: 189.62 g/mol
Ponto de ebulição: 623
Ponto de Fusão: 246
Densidade: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011241
Número CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861