Print…
Cloreto de estanho (II) ∼99%, anidro, pó cristalino branco
Fornecedor: MP Biomedicals
Perigo
0215015783 0215015790 0215015791 0215015780
ICNA0215015783EA 116 EUR
ICNA0215015783 ICNA0215015790 ICNA0215015791 ICNA0215015780
Cloreto de estanho (II) ∼99%, anidro, pó cristalino branco
Cloreto de Estanho (II)
Stannous Chloride is used as a reducing agent, as a reagent in analytical chemistry and as a metal catalyst in organic reactions.
Fórmula: SnCl₂
Ponto de ebulição: 652 °C (literatura)
Ponto de Fusão: 246 °C
Densidade: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011241
Número CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861