Print…
Nitrato de chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
467790-250G 467790-50G
SIAL467790-250GEA 560 EUR
SIAL467790-250G SIAL467790-50G
Nitrato de chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Nitrato de Chumbo (II)
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Ponto de Fusão: 450…470 °C
Densidade: 4,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432