Print…
Nitrato de chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Lead dinitrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203580-10G 203580-50G
SIAL203580-10GEA 145 EUR
SIAL203580-10G SIAL203580-50G
Nitrato de chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Nitrato de Chumbo (II)
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Peso Molecular: 331.21 g/mol
Ponto de Fusão: 450…470 °C
Densidade: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432