Print…
Nitrato de chumbo (II), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.07398.0100 1.07398.1000
1.07398.0100EA 41.9 EUR
1.07398.0100 1.07398.1000
Nitrato de chumbo (II), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Nitrato de Chumbo (II)
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Ponto de Fusão: 450…470 °C
Densidade: 4,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,05432
Encomendar
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 458 - 459 °C
Molar Mass 331.2 g/mol
Bulk Density 1850 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 4.49 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer