Print…
Nitrato de chumbo (II) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
A16345.0EEA 216 EUR
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
Nitrato de chumbo (II) ≥99%
Nitrato de Chumbo (II)
Purity: 99% CAS No.: 10099-74-8 Molecular Formula: Pb(NO3)2 Formula Weight: 331.20 Odour: Odourless Melting Point: 470° UN No.: 1469 MDL No.: MFCD00011153
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Ponto de Fusão: 470 °C
Densidade: 4,530
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5414