Óxido de chumbo (II) ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40753.14
40753.22
40753.36
40753.14EA
100
EUR
40753.14
40753.22
40753.36
Óxido de chumbo (II) ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Óxido de Chumbo (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: Powder
Density: 9.53
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Fórmula:
PbO Ponto de ebulição: 1470 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 886 °C Densidade: 9,53 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011164 Número CAS: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5413 |