Óxido de chumbo (II) ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12220.36
12220.A3
12220.36EA
57.4
EUR
12220.36
12220.A3
Óxido de chumbo (II) ≥99.9%
Óxido de Chumbo (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: PbO
Formula Weight: 223.19
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.53
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Fórmula:
PbO Ponto de ebulição: 1470 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 886 °C Densidade: 9,53 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011164 Número CAS: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5413 |