Nitrato de chumbo (II) ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead dinitrate
10727.18
10727.30
10727.18EA
149
EUR
10727.18
10727.30
Nitrato de chumbo (II) ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Nitrato de Chumbo (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 10099-74-8
Molecular Formula: Pb(NO3)2
Formula Weight: 331.20
Physical Form: Powder
Density: 4.530
Melting Point: 470° dec.
Merck Reference: 14,5414
UN No.: 1469
MDL No.: MFCD00011153
Fórmula:
Pb(NO₃)₂ Peso Molecular: 331.21 g/mol Ponto de Fusão: 470 °C (decomposição) Densidade: 4.530 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011153 Número CAS: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5414 |