Print…
Nitrato de chumbo (II) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lead dinitrate
423850050 423855000 423850025
ACRO423850050EA 29 EUR
ACRO423850050 ACRO423855000 ACRO423850025
Nitrato de chumbo (II) ACS
Nitrato de Chumbo (II)
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Peso Molecular: 331.21 g/mol
Ponto de Fusão: 470 °C (decomposição)
Densidade: 4.53 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %