Print…
Óxido de chumbo (II) 99.9+% (baseado em traços de metais), pó < 10 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lead monoxide
315855000 315850025 315851000
ACRO315855000EA 88.2 EUR
ACRO315855000 ACRO315850025 ACRO315851000
Óxido de chumbo (II) 99.9+% (baseado em traços de metais), pó < 10 µm
Óxido de Chumbo (II)
Fórmula: PbO
Peso Molecular: 223.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1470 °C
Ponto de Fusão: 886 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011164
Número CAS: 1317-36-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05431
Encomendar
Appearance Yellow to light orange Powder
Average particle size ≤10 µm
Total trace metal impurities ≤1000.0 ppm