Print…
Nitrato de chumbo (II) 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
211560010 211565000 211560051
ACRO211560010EA 93.9 EUR
ACRO211560010 ACRO211565000 ACRO211560051
Nitrato de chumbo (II) 99+%
Nitrato de Chumbo (II)
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Densidade: 4,53 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm