Print…
Óxido de chumbo (II) 99.7%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lead monoxide
199340010 199340025
ACRO199340010EA 66.1 EUR
ACRO199340010 ACRO199340025
Óxido de chumbo (II) 99.7%
Óxido de Chumbo (II)
Fórmula: PbO
Peso Molecular: 223.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1470 °C
Ponto de Fusão: 886 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011164
Número CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05431
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric ≥99.6 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤0.01 %
Silicon (Si) ≤20 ppm
Lead oxide (Pb3O4) ≤0.02 %