Print…
Nitrato de chumbo (II) 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lead dinitrate
193320100 193320500
ACRO193320100EA 79.4 EUR
ACRO193320100 ACRO193320500
Nitrato de chumbo (II) 99.999% (baseado em traços de metais)
Nitrato de Chumbo (II)
Fórmula: Pb(NO₃)₂
Peso Molecular: 331.21 g/mol
Ponto de Fusão: 470 °C (decomposição)
Densidade: 4.53 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011153
Número CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Encomendar
Appearance White Crystalline solid
Total trace metal impurities ≤0.001 %