Print…
Cloreto de Chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Lead dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
268690-1KG 268690-250G 268690-5G
SIAL268690-1KGEA 214 EUR
SIAL268690-1KG SIAL268690-250G SIAL268690-5G
Cloreto de Chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Cloreto de Chumbo (II)
Fórmula: Cl₂Pb
Peso Molecular: 278.11 g/mol
Ponto de ebulição: 950
Ponto de Fusão: 496
Densidade: 5.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011157
Número CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05422