Print…
Cloreto de Chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
203572-10G 203572-50G
SIAL203572-10GEA 245 EUR
SIAL203572-10G SIAL203572-50G
Cloreto de Chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Cloreto de Chumbo (II)
Fórmula: Cl₂Pb
Ponto de ebulição: 950 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 496 °C
Densidade: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011157
Número CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05422