Cloreto de Chumbo (II), ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead dichloride
Ampolado sob argônio
42841.04
42841.09
42841.18
42841.04EA
79.4
EUR
42841.04
42841.09
42841.18
Cloreto de Chumbo (II), ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Cloreto de Chumbo (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: PbCl2
Formula Weight: 278.10
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 5.85
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Fórmula:
Cl₂Pb Ponto de ebulição: 951 °C Ponto de Fusão: 501 °C Densidade: 5,85 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011157 Número CAS: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5404 |