Print…
Carboneto de silício, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
378097-1KG 378097-250G
SIAL378097-1KGEA 233 EUR
SIAL378097-1KG SIAL378097-250G
Carboneto de silício, Sigma-Aldrich®
Carboneto de silício
Fórmula: SiC
Peso Molecular: 40.1 g/mol
Ponto de Fusão: 2700
Densidade: 3.22 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00049531
Número CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM