Print…
Carboneto de silício, pó, médio 120 grit
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11337.36 A11337.0C A11337.0E
A11337.36EA 60 EUR
A11337.36 A11337.0C A11337.0E
Carboneto de silício, pó, médio 120 grit
Carboneto de silício
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: CSi Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Fórmula: SiC
Peso Molecular: 40.1 g/mol
Ponto de Fusão: 2700
Densidade: 3.16
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049531
Número CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM