Print…
Silicon carbide, β-phase, nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44646.06 44646.14 44646.22
44646.06EA 82.8 EUR
44646.06 44646.14 44646.22
Silicon carbide, β-phase, nanopó
Silicon carbide, β-phase
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: 45-55nm APS Powder, S.A. 70-90m2/g Odour: Odourless Melting Point: 2700° MDL No.: MFCD00049531
Fórmula: SiC
Ponto de Fusão: 2700 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049531
Número CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 14,8492