Carboneto de silício ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43332.A3
43332.36
43332.A3EA
618
EUR
43332.A3
43332.36
Carboneto de silício ≥99% (baseado em metais)
Carboneto de silício
Purity: 99%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: CSi
Formula Weight: 40.10
Physical Form: -325 Mesh Powder, Black
Density: 3.16
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 2700°
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Fórmula:
SiC Peso Molecular: 40.1 g/mol Ponto de Fusão: 2700 Densidade: 3.16 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049531 Número CAS: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Merck Index: 14,8492 |