Carboneto de silício fase α ≥99.8% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40155.22
40155.36
40155.A3
40155.22EA
85.5
EUR
40155.22
40155.36
40155.A3
Carboneto de silício fase α ≥99.8% (baseado nos metais)
Carboneto de silício
Purity: 99.8%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: 2 Micron Powder, Surface Area 9-11m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Fórmula:
SiC Ponto de Fusão: 2700 °C Densidade: 3,22 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049531 Número CAS: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Merck Index: 14,8492 |