Carboneto de silício ≥99% (baseado nos metais), fiapos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
38787.09
38787.18
38787.30
38787.09EA
92.4
EUR
38787.09
38787.18
38787.30
Carboneto de silício ≥99% (baseado nos metais), fiapos
Carboneto de silício
Purity: 99%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: 1.5 micron dia x approx 18 micron length
Density: 3.2
Melting Point: 2700°C
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Abrasive, polishing, grinding
Fórmula:
SiC Ponto de Fusão: 2700 °C Densidade: 3,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049531 Número CAS: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Merck Index: 14,8492 |