Tin(IV) bromide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tin tetrabromide, Stannic bromide
71120.18
71120.30
71120.18EA
124
EUR
71120.18
71120.30
Tin(IV) bromide ≥99%
Tin(IV) bromide
Purity: 99%
CAS No.: 7789-67-5
Molecular Formula: SnBr4
Formula Weight: 438.33
Physical Form: Lump
Density: 3.34
Appearance: Colourless to white
Odour: Acidic
Melting Point: 31°
Boiling Point: 202°/734mm
Merck Reference: 14,8773
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011240
Fórmula:
Br₄Sn Peso Molecular: 438.33 g/mol Ponto de ebulição: 202 °C (734 mmHg) Ponto de Fusão: 31 °C Densidade: 3.34 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011240 Número CAS: 7789-67-5 EINECS: 232-184-5 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 12,08928 |