Print…
Tetrabromosilano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Silicon tetrabromide, Silicon (IV) bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
494100-25ML 494100-5ML
SIAL494100-25MLEA 439 EUR
SIAL494100-25ML SIAL494100-5ML
Tetrabromosilano, Sigma-Aldrich®
Tetrabromosilano
Fórmula: Br₄Si
Peso Molecular: 347.7 g/mol
Ponto de ebulição: 154
Ponto de Fusão: 5
Densidade: 2.812 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00049530
Número CAS: 7789-66-4
EINECS: 232-182-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08643