Print…
Lead(II) bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lead dibromide, Lead(II) bromide
A19406.22 A19406.36
A19406.22EA 34.8 EUR
A19406.22 A19406.36
Lead(II) bromide ≥98%
Lead(II) bromide
Purity: 98+% CAS No.: 10031-22-8 Molecular Formula: Br2Pb Formula Weight: 367.01 Odour: Odourless Melting Point: 373° Boiling Point: 916° Merck Reference: 14,5403 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011156
Fórmula: Br₂Pb
Peso Molecular: 367.01 g/mol
Ponto de ebulição: 916 °C
Ponto de Fusão: 373 °C
Densidade: 6.66
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011156
Número CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05418