Lead(II) bromide ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead dibromide, Lead(II) bromide
10720.06
10720.14
10720.06EA
86.8
EUR
10720.06
10720.14
Lead(II) bromide ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Lead(II) bromide
Purity: 99.999%
CAS No.: 10031-22-8
Molecular Formula: Br2Pb
Formula Weight: 367.01
Physical Form: Powder
Density: 6.66
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 373°
Boiling Point: 916°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Merck Reference: 14,5403
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011156
Fórmula:
Br₂Pb Peso Molecular: 367.01 g/mol Ponto de ebulição: 916 °C Ponto de Fusão: 373 °C Densidade: 6.66 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011156 Número CAS: 10031-22-8 EINECS: 233-084-4 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5403 |