Print…
Lead(II) bromide 98+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
198851000 198855000
ACRO198851000EA 30.6 EUR
ACRO198851000 ACRO198855000
Lead(II) bromide 98+%, extra puro
Lead(II) bromide
Fórmula: Br₂Pb
Ponto de ebulição: 916 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 373 °C
Densidade: 6,66 g/cm³
Número MDL : MFCD00011156
Número CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05418
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in acid)