Print…
Sulfato de alumínio amônio dodecahidrato ≥99% (por análise titulométrica), grau de reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
A2140-1KG A2140-500G A2140-10KG
A2140-1KGEA 291.14 EUR
A2140-1KG A2140-500G HONCA2140-10KG
Sulfato de alumínio amônio dodecahidrato ≥99% (por análise titulométrica), grau de reagente
Aluminium ammonium sulphate dodecahydrate
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 93,5 °C
Densidade: 1,640 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149958
Número CAS: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Encomendar
Assay Min. 99 %
Solution complying