Print…
Sulfato de alumínio amônio dodecahidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
21083.292EA 98.6 EUR
21083.292 21083.462
Sulfato de alumínio amônio dodecahidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Aluminium ammonium sulphate dodecahydrate
Fórmula: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 93 °C
Densidade: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051042
Número CAS: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Encomendar
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm