Print…
Sulfato de ditálio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204625-25G 204625-5G
SIAL204625-25GEA 259 EUR
SIAL204625-25G SIAL204625-5G
Sulfato de ditálio, Sigma-Aldrich®
Sulfato de ditálio
Fórmula: O₄STl₂
Peso Molecular: 504.83 g/mol
Ponto de Fusão: 632
Densidade: 6.77 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011278
Número CAS: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09405