Print…
Sulfato de alumínio octadecahidratado 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
400595000 400590025
ACRO400595000EA 77.8 EUR
ACRO400595000 ACRO400590025
Sulfato de alumínio octadecahidratado 98+% ACS
Sulfato de alumínio octadecahidratado
Fórmula: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Peso Molecular: 666.43 g/mol
Ponto de Fusão: 86 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149136
Número CAS: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %