Print…
Sulfato de alumínio octadecahidratado, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
123680010 123680025 123680100
ACRO123680010EA 64.6 EUR
ACRO123680010 ACRO123680025 ACRO123680100
Sulfato de alumínio octadecahidratado, extra puro
Sulfato de alumínio octadecahidratado
Fórmula: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Ponto de Fusão: 86 °C (decomposição)
Densidade: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149136
Número CAS: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 98.0 to 110.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %