Print…
Aluminium sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202614-100G 202614-25G 202614-5G
SIAL202614-100GEA 1630 EUR
SIAL202614-100G SIAL202614-25G SIAL202614-5G
Aluminium sulphate, Sigma-Aldrich®
Aluminium sulphate
Fórmula: Al₂O₁₂S₃
Ponto de Fusão: 770 °C
Densidade: 2,672 g/cm³ (22.5 °C)
Número MDL : MFCD00003423
Número CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381