Aluminium sulphate, anidro ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
44563.06
44563.14
44563.22
44563.36
44563.06EA
58.6
EUR
44563.06
44563.14
44563.22
44563.36
Aluminium sulphate, anidro ≥99.99% (baseado nos metais)
Aluminium sulphate
Purity: 99.99%
CAS No.: 10043-01-3
Molecular Formula: Al2(SO4)3
Formula Weight: 342.15
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Density: 2.71
pH: 3.5
Melting Point: 770°
Merck Reference: 14,366
MDL No.: MFCD00003423
Fórmula:
Al₂O₁₂S₃ Ponto de Fusão: 770 °C Densidade: 2,71 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003423 Número CAS: 10043-01-3 EINECS: 233-135-0 Merck Index: 14,366 |