Print…
Aluminium sulphate 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aluminum sulphate
192430050 192430250 192431000
ACRO192430050EA 49.6 EUR
ACRO192430050 ACRO192430250 ACRO192431000
Aluminium sulphate 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Aluminium sulphate
Fórmula: Al₂O₁₂S₃
Peso Molecular: 342.15 g/mol
Ponto de Fusão: 770
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003423
Número CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381
Encomendar
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥15 % (Al) Typical
Total trace metal impurities ≤0.001 %