tri-Seleneto de Indio ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Indium (III) selenide, Indiumselenide
88280.06
88280.14
88280.06EA
186
EUR
88280.06
88280.14
tri-Seleneto de Indio ≥99.99% (baseado em metais)
tri-Seleneto de Indio
Purity: 99.99%
CAS No.: 12056-07-4
Molecular Formula: In2Se3
Formula Weight: 466.52
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 5.67
Melting Point: ca 890°
MDL No.: MFCD00016147
Fórmula:
In₂Se₃ Peso Molecular: 466.52 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 890 °C Densidade: 5.67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016147 Número CAS: 12056-07-4 EINECS: 235-016-9 UN: 3283 ADR: 6.1 III |