Indium antimonide ≥99.99% (baseado em metais), Grau Eletrônico for the electronics industry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
88460.09
88460.18
88460.04
88460.09EA
212
EUR
88460.09
88460.18
88460.04
Indium antimonide ≥99.99% (baseado em metais), Grau Eletrônico for the electronics industry
Indium antimonide
Purity: 99.99%
CAS No.: 1312-41-0
Molecular Formula: InSb
Formula Weight: 236.57
Physical Form: Pieces
Density: 5.75 at m.p.
Melting Point: 535°
Merck Reference: 14,4948
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016146
In semiconductor electronics, as an infrared detector and filter
Fórmula:
InSb Ponto de Fusão: 535 °C Densidade: 5,75 (m.p. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016146 Número CAS: 1312-41-0 EINECS: 215-192-3 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4948 |