Indium antimonide ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14626.04
14626.09
14626.04EA
140
EUR
14626.04
14626.09
Indium antimonide ≥99.999% (baseado em metais)
Indium antimonide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1312-41-0
Molecular Formula: InSb
Formula Weight: 236.57
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Density: 5.75 at m.p.
Melting Point: 535°
Merck Reference: 14,4948
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016146
Fórmula:
InSb Ponto de Fusão: 535 °C Densidade: 5,75 (m.p. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016146 Número CAS: 1312-41-0 EINECS: 215-192-3 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4948 |