Indium(III) sulphide ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Diindium trisulphide, Indium trisulphide
44836.09
44836.18
44836.09EA
295
EUR
44836.09
44836.18
Indium(III) sulphide ≥99.995% (baseado em metais)
Indium(III) sulphide
Purity: 99.995%
CAS No.: 12030-24-9
Molecular Formula: In2S3
Formula Weight: 325.83
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Red-orangw
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1050°
MDL No.: MFCD00011061
Fórmula:
In₂S₃ Ponto de Fusão: 1050 °C Densidade: 4,89 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011061 Número CAS: 12030-24-9 EINECS: 234-742-3 |